4-Bromo-1-fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Fluoro-5-bromo-trifluoromethoxybenzene, 5-Bromo-2-fluorophenyl trifluoromethyl ether, 5-Bromo-α,α,α,2-tetrafluoroanisole
PC7291-1G PC7291-5G PC7291-250MG PC7291-25G
APOSPC7291-1GEA 57 EUR
APOSPC7291-1G APOSPC7291-5G APOSPC7291-250MG APOSPC7291-25G
4-Bromo-1-fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene 99%
4-Bromo-1-fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₇H₃BrF₄O
MW: 258.996 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660160
CAS nummer: 886496-45-3
UN: 1993
ADR: 3 III