1,1,2-Trifluoro-2-chloroethyl 2,2,2-trifluoroethyl ether 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Chloro-1,1,2-trifluoroethyl 2,2,2-trifluoroethyl ether
PC7292D-1G PC7292D-5G
APOSPC7292D-1GEA 80.4 EUR
APOSPC7292D-1G APOSPC7292D-5G
1,1,2-Trifluoro-2-chloroethyl 2,2,2-trifluoroethyl ether 97%
1,1,2-Trifluoro-2-chloroethyl 2,2,2-trifluoroethyl ether
Formule: C₄H₃ClF₆O
Kookpunt: 81 °C
Dichtheid: 1,532 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00236120
CAS nummer: 25364-98-1