4-Chloro-3-fluorobenzoyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC7293-100G PC7293-25G PC7293-5G
APOSPC7293-100GEA 1030 EUR
APOSPC7293-100G APOSPC7293-25G APOSPC7293-5G
4-Chloro-3-fluorobenzoyl chloride 97%
4-Chloro-3-fluorobenzoyl chloride
Formule: C₇H₃Cl₂FO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02091532
CAS nummer: 160658-68-4
UN: 3265
ADR: 8,III