4-Bromo-2-fluorobenzaldoxime 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7368-1G PC7368-5G
APOSPC7368-1GEA 182 EUR
APOSPC7368-1G APOSPC7368-5G
4-Bromo-2-fluorobenzaldoxime 98%
4-Bromo-2-fluorobenzaldoxime
Formule: C₇H₅BrFNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00143262
CAS nummer: 202865-64-3