2-Bromo-5-fluorobenzylamine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7384-1G PC7384-25G PC7384-5G
APOSPC7384-1GEA 39.5 EUR
APOSPC7384-1G APOSPC7384-25G APOSPC7384-5G
2-Bromo-5-fluorobenzylamine hydrochloride
2-Bromo-5-fluorobenzylamine hydrochloride
Formule: C₇H₇BrFN·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00142877
CAS nummer: 202865-67-6