1,2-Bis[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,1,2,2-tetrafluoroethane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1,1'-(1,1,2,2-Tetrafluoroethane-1,2-diyl)bis[3-(trifluoromethyl)benzene]
PC7397-1G PC7397-25G PC7397-5G
APOSPC7397-1GEA 103 EUR
APOSPC7397-1G APOSPC7397-25G APOSPC7397-5G
1,2-Bis[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,1,2,2-tetrafluoroethane 97%
1,2-Bis[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,1,2,2-tetrafluoroethane
Formule: C₁₆H₈F₁₀
MW: 390.219 g/mol
Smeltpunt: 82…83 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631640
CAS nummer: 287172-67-2