2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)propane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC7409-1G PC7409-5G PC7409-10G
APOSPC7409-1GEA 36.6 EUR
APOSPC7409-1G APOSPC7409-5G APOSPC7409-10G
2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)propane
2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)propane
Formule: C₉H₁₀BrFO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00070760
CAS nummer: 202865-80-3