2-Amino-3-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC7419-1G PC7419-5G
APOSPC7419-1GEA 97.9 EUR
APOSPC7419-1G APOSPC7419-5G
2-Amino-3-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
2-Amino-3-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formule: C₈H₅BrF₃NO₃
MW: 300.029 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03407438
CAS nummer: 874774-41-1