4-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetic hydrazide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7439PC-1G PC7439PC-250MG
APOSPC7439PC-1GEA 70.1 EUR
APOSPC7439PC-1G APOSPC7439PC-250MG
4-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetic hydrazide 97%
4-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetic hydrazide
Formule: C₉H₉F₃N₂O₃
Smeltpunt: 133…135 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052355
CAS nummer: 175204-36-1