3'-(Trifluoromethyl)acetophenone oxime
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC7480A-1G PC7480A-5G
APOSPC7480A-1GEA 87.6 EUR
APOSPC7480A-1G APOSPC7480A-5G
3'-(Trifluoromethyl)acetophenone oxime
3'-(Trifluoromethyl)acetophenone oxime
Formule: C₉H₈F₃NO
Smeltpunt: 83…86 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00085177
CAS nummer: 99705-50-7