2,4-Difluorophenyl trifluoromethanesulphonate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC7501-1G PC7501-5G PC7501-250MG
APOSPC7501-1GEA 199 EUR
APOSPC7501-1G APOSPC7501-5G APOSPC7501-250MG
2,4-Difluorophenyl trifluoromethanesulphonate 97%
2,4-Difluorophenyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₇H₃F₅O₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07784321
CAS nummer: 264135-49-1