(1S)-1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]ethylamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (S)-1-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)ethanamine
PC7515-1G PC7515-250MG
APOSPC7515-1GEA 297 EUR
APOSPC7515-1G APOSPC7515-250MG
(1S)-1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]ethylamine 95%
(1S)-1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]ethylamine
Formule: C₉H₁₀F₃NO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08057413
CAS nummer: 951247-75-9