3-Acetyl-5-bromo-2-fluoropyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC7516-25G
PC7516-5G
APOSPC7516-25GEA
359
EUR
APOSPC7516-25G
APOSPC7516-5G
3-Acetyl-5-bromo-2-fluoropyridine 98%
3-Acetyl-5-bromo-2-fluoropyridine
Formule:
C₇H₅BrFNO Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD12024449 CAS nummer: 1111637-74-1 |