(1S)-1-(4-Fluorophenyl)-N-methylethylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7545-1G PC7545-250MG
APOSPC7545-1GEA 499 EUR
APOSPC7545-1G APOSPC7545-250MG
(1S)-1-(4-Fluorophenyl)-N-methylethylamine 98%
(1S)-1-(4-Fluorophenyl)-N-methylethylamine
Formule: C₉H₁₂FN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07779100
CAS nummer: 672906-67-1