4-Bromo-2-fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7585-1G PC7585-5G
APOSPC7585-1GEA 68.7 EUR
APOSPC7585-1G APOSPC7585-5G
4-Bromo-2-fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid 95+%
4-Bromo-2-fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid
Formule: C₇H₇BBrFO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09475882
CAS nummer: 957035-32-4