1,3,5,7-Tetrakis(3,3,3-trifluoroprop-1-yl)-1,3,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC7651-1G
PC7651-5G
APOSPC7651-1GEA
0
EUR
APOSPC7651-1G
APOSPC7651-5G
1,3,5,7-Tetrakis(3,3,3-trifluoroprop-1-yl)-1,3,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane 95%
1,3,5,7-Tetrakis(3,3,3-trifluoroprop-1-yl)-1,3,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane
Formule:
C₁₆H₂₈F₁₂O₄Si₄ Kookpunt: 134 °C (3 mm Hg) Dichtheid: 1,255 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: >100 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00069177 CAS nummer: 429-67-4 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...