3-Acetyl-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7652-1G PC7652-5G
APOSPC7652-1GEA 155 EUR
APOSPC7652-1G APOSPC7652-5G
3-Acetyl-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
3-Acetyl-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₉H₈F₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03407376
CAS nummer: 205582-83-8