3,5-Difluoro-2-nitroanisole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1,5-Difluoro-3-methoxy-2-nitrobenzene, 3,5-Difluoro-2-nitrophenyl methyl ether
PC7672-1G PC7672-250MG PC7672-5G
APOSPC7672-1GEA 103 EUR
APOSPC7672-1G APOSPC7672-250MG APOSPC7672-5G
3,5-Difluoro-2-nitroanisole
3,5-Difluoro-2-nitroanisole
Formule: C₇H₅F₂NO₃
MW: 189.116 g/mol
Smeltpunt: 59.5…59.9 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11865203
CAS nummer: 66684-61-5