2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Bromo-1-[2,4-difluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one, 2-Bromo-2',4'-difluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
PC7675-1G PC7675-250MG
APOSPC7675-1GEA 970 EUR
APOSPC7675-1G APOSPC7675-250MG
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide 95%
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Formule: C₉H₄BrF₅O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD12547947
CAS nummer: 1211707-65-1
UN: 3265
ADR: 8,III