Hexafluoro-3-(trifluoromethyl)-1-iodobut-1-ene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC7684-5G PC7684-1G
APOSPC7684-5GEA 431 EUR
APOSPC7684-5G APOSPC7684-1G
Hexafluoro-3-(trifluoromethyl)-1-iodobut-1-ene
Hexafluoro-3-(trifluoromethyl)-1-iodobut-1-ene
Formule: C₅F₉I
MW: 357.944 g/mol
Kookpunt: 92…93 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01075277
CAS nummer: 105774-97-8