2-Bromo-2'-fluoropropiophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Bromo-1-(2-fluorophenyl)propan-1-one
PC7689-1G PC7689-250MG PC7689-5G
APOSPC7689-1GEA 285 EUR
APOSPC7689-1G APOSPC7689-250MG APOSPC7689-5G
2-Bromo-2'-fluoropropiophenone
2-Bromo-2'-fluoropropiophenone
Formule: C₉H₈BrFO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09955286
CAS nummer: 186036-09-9
UN: 3265
ADR: 8,III