4-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]iodobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7691-1G PC7691-5G
APOSPC7691-1GEA 141 EUR
APOSPC7691-1G APOSPC7691-5G
4-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]iodobenzene
4-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]iodobenzene
Formule: C₁₄H₇F₆I
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368762
CAS nummer: 886762-46-5