2,5-Bis(trifluoromethyl)-7-chloro-1H-benzimidazole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,6-Bis(trifluoromethyl)-4-chloro-1H-benzimidazole
PC7695-1G PC7695-5G
APOSPC7695-1GEA 201 EUR
APOSPC7695-1G APOSPC7695-5G
2,5-Bis(trifluoromethyl)-7-chloro-1H-benzimidazole 97%
2,5-Bis(trifluoromethyl)-7-chloro-1H-benzimidazole
Formule: C₉H₃ClF₆N₂
MW: 288.577 g/mol
Smeltpunt: 154…156 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12547949
CAS nummer: 1209789-75-2