6-Methyl-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7697-1G PC7697-5G
APOSPC7697-1GEA 345 EUR
APOSPC7697-1G APOSPC7697-5G
6-Methyl-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
6-Methyl-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formule: C₉H₇F₃N₂
Smeltpunt: 185…186 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00457964
CAS nummer: 399-77-9