6-Bromo-3-ethoxy-2-fluorobenzeneboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC7702-1G PC7702-5G
APOSPC7702-1GEA 125 EUR
APOSPC7702-1G APOSPC7702-5G
6-Bromo-3-ethoxy-2-fluorobenzeneboronic acid 98%
6-Bromo-3-ethoxy-2-fluorobenzeneboronic acid
Formule: C₈H₉BBrFO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09475871
CAS nummer: 871126-14-6