5-Bromo-2-fluorobenzenesulphonyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC7725-5G PC7725-1G PC7725-25G
APOSPC7725-5GEA 29.2 EUR
APOSPC7725-5G APOSPC7725-1G APOSPC7725-25G
5-Bromo-2-fluorobenzenesulphonyl chloride 98%
5-Bromo-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₃BrClFO₂S
Smeltpunt: 61…66 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09763690
CAS nummer: 339370-40-0
UN: 3261
ADR: 8,II