2-Amino-5-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC7729-1G PC7729-250MG PC7729-500MG PC7729-2.5G
APOSPC7729-1GEA 783 EUR
APOSPC7729-1G APOSPC7729-250MG APOSPC7729-500MG APOSPC7729-2.5G
2-Amino-5-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
2-Amino-5-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formule: C₈H₆F₃N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659792
CAS nummer: 10057-46-2