2-Bromo-5-fluorophenylacetonitrile 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Bromo-5-fluorobenzyl cyanide, 2-(2-Bromo-5-fluorophenyl)acetonitrile, (2-Bromo-5-fluorophenyl)acetonitrile
PC7746-1G PC7746-25G PC7746-5G
APOSPC7746-1GEA 22 EUR
APOSPC7746-1G APOSPC7746-25G APOSPC7746-5G
2-Bromo-5-fluorophenylacetonitrile 99%
2-Bromo-5-fluorophenylacetonitrile
Formule: C₈H₅BrFN
Smeltpunt: 70…71 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094439
CAS nummer: 886761-96-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III