2-Chloro-2,3,3-trifluorocyclobutane-1-carbonitrile 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC7748-10G PC7748-1G PC7748-5G
APOSPC7748-10GEA 695 EUR
APOSPC7748-10G APOSPC7748-1G APOSPC7748-5G
2-Chloro-2,3,3-trifluorocyclobutane-1-carbonitrile 97+%
2-Chloro-2,3,3-trifluorocyclobutane-1-carbonitrile
Formule: C₅H₃ClF₃N
Kookpunt: 82 °C (40 mm Hg)
Vlampunt: 72 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039436
CAS nummer: 1546-77-6
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III