5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7755-250MG PC7755-1G PC7755-5G
APOSPC7755-250MGEA 22 EUR
APOSPC7755-250MG APOSPC7755-1G APOSPC7755-5G
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzoic acid 98%
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₃BrClFO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00672928
CAS nummer: 289038-22-8