5-Bromo-4-chloro-2-fluorotoluene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7758-1G PC7758-5G PC7758-25G
APOSPC7758-1GEA 22 EUR
APOSPC7758-1G APOSPC7758-5G APOSPC7758-25G
5-Bromo-4-chloro-2-fluorotoluene 97%
5-Bromo-4-chloro-2-fluorotoluene
Formule: C₇H₅BrClF
MW: 223.47 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00143430
CAS nummer: 201849-18-5