4-(Trifluoromethyl)pyridine-3-thiocarboxamide 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7766T-1G PC7766T-5G
APOSPC7766T-1GEA 127 EUR
APOSPC7766T-1G APOSPC7766T-5G
4-(Trifluoromethyl)pyridine-3-thiocarboxamide 95+%
4-(Trifluoromethyl)pyridine-3-thiocarboxamide
Formule: C₇H₅F₃N₂S
Smeltpunt: 153…156 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00205806
CAS nummer: 158063-54-8