Ethyl 4-chloro-2-fluorobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7776-25G PC7776-5G
APOSPC7776-25GEA 193 EUR
APOSPC7776-25G APOSPC7776-5G
Ethyl 4-chloro-2-fluorobenzoate
Ethyl 4-chloro-2-fluorobenzoate
Formule: C₉H₈ClFO₂
Kookpunt: 206 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03095401
CAS nummer: 4793-20-8
UN: 1993
ADR: 3,III