4-Fluoronaphthalene-1-sulphonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC7792-1G PC7792-500MG PC7792-5G
APOSPC7792-1GEA 146 EUR
APOSPC7792-1G APOSPC7792-500MG APOSPC7792-5G
4-Fluoronaphthalene-1-sulphonyl chloride 97%
4-Fluoronaphthalene-1-sulphonyl chloride
Formule: C₁₀H₆ClFO₂S
Smeltpunt: 80…82 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02091376
CAS nummer: 316-69-8
UN: 1759
ADR: 8,III