5,5,5-Trifluoro-DL-norvaline 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7813-100MG PC7813-1G PC7813-250MG
APOSPC7813-100MGEA 351 EUR
APOSPC7813-100MG APOSPC7813-1G APOSPC7813-250MG
5,5,5-Trifluoro-DL-norvaline 96%
5,5,5-Trifluoro-DL-norvaline
Formule: C₅H₈F₃NO₂
Smeltpunt: 256…258 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00190648
CAS nummer: 2365-80-2