Methyl 2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7828-5G PC7828-1G PC7828-25G
APOSPC7828-5GEA 23.6 EUR
APOSPC7828-5G APOSPC7828-1G APOSPC7828-25G
Methyl 2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoate 98%
Methyl 2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoate
Formule: C₉H₆F₃NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08282772
CAS nummer: 228418-45-9