4,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)butan-1-ol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1-Hydroxy-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)butane
PC7854E-1G PC7854E-5G
APOSPC7854E-1GEA 235 EUR
APOSPC7854E-1G APOSPC7854E-5G
4,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)butan-1-ol 97%
4,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)butan-1-ol
Formule: C₅H₆F₆O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236628
CAS nummer: 17327-35-4