4-Bromo-1,1,1-trifluoro-2-(trifluoromethyl)butane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)butyl bromide, 1,1-Bis(trifluoromethyl)-3-bromopropane
PC7854H-1G PC7854H-5G
APOSPC7854H-1GEA 201 EUR
APOSPC7854H-1G APOSPC7854H-5G
4-Bromo-1,1,1-trifluoro-2-(trifluoromethyl)butane 97%
4-Bromo-1,1,1-trifluoro-2-(trifluoromethyl)butane
Formule: C₅H₅BrF₆
Kookpunt: 108 °C
Dichtheid: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236629
CAS nummer: 203303-02-0