4,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)butanoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC7854L-1G PC7854L-5G
APOSPC7854L-1GEA 65.9 EUR
APOSPC7854L-1G APOSPC7854L-5G
4,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)butanoic acid 97%
4,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)butanoic acid
Formule: C₅H₄F₆O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236630
CAS nummer: 17327-33-2
UN: 3265
ADR: 8,III