Methyl perfluoro-3,6,9-trioxatridecanoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7879-25G PC7879-5G
APOSPC7879-25GEA 287 EUR
APOSPC7879-25G APOSPC7879-5G
Methyl perfluoro-3,6,9-trioxatridecanoate
Methyl perfluoro-3,6,9-trioxatridecanoate
Formule: C₁₁H₃F₁₉O₅
Kookpunt: 73 °C (10 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094451
CAS nummer: 330562-42-0