6-Fluoropyridine-2-carboxamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC7884-1G
PC7884-250MG
PC7884-5G
APOSPC7884-1GEA
39.5
EUR
APOSPC7884-1G
APOSPC7884-250MG
APOSPC7884-5G
6-Fluoropyridine-2-carboxamide 97%
6-Fluoropyridine-2-carboxamide
Formule:
C₆H₅FN₂O Smeltpunt: 134…137 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04038712 CAS nummer: 369-03-9 |