5-Fluoro-DL-tryptophan ethyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(2-Amino-3-ethoxy-3-oxoprop-1-yl)-5-fluoro-1H-indole, Ethyl 2-amino-3-(5-fluoro-1H-indol-3-yl)propanoate
PC7894-100MG PC7894-50MG
APOSPC7894-100MGEA 89.2 EUR
APOSPC7894-100MG APOSPC7894-50MG
5-Fluoro-DL-tryptophan ethyl ester
5-Fluoro-DL-tryptophan ethyl ester
Formule: C₁₃H₁₅FN₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09921638
CAS nummer: 154170-01-1