(1H,1H,2H,2H-Perfluorotetradecyl)tris(ethoxy)silane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7904-25G PC7904-5G
APOSPC7904-25GEA 1550 EUR
APOSPC7904-25G APOSPC7904-5G
(1H,1H,2H,2H-Perfluorotetradecyl)tris(ethoxy)silane
(1H,1H,2H,2H-Perfluorotetradecyl)tris(ethoxy)silane
Formule: C₂₀H₁₉F₂₅O₃Si
Kookpunt: 127…128 °C (0,2 mm Hg)
Smeltpunt: 46…47 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368765
CAS nummer: 885275-56-9