3-Bromo-6-fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC7915-1G PC7915-5G
APOSPC7915-1GEA 86.2 EUR
APOSPC7915-1G APOSPC7915-5G
3-Bromo-6-fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid 96%
3-Bromo-6-fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid
Formule: C₇H₇BBrFO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09475911
CAS nummer: 957120-30-8