1-Chloro-1,2,3,3,3-pentafluoroprop-1-ene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC7929-25G PC7929-5G
APOSPC7929-25GEA 1480 EUR
APOSPC7929-25G APOSPC7929-5G
1-Chloro-1,2,3,3,3-pentafluoroprop-1-ene
1-Chloro-1,2,3,3,3-pentafluoroprop-1-ene
Formule: C₃ClF₅
MW: 166.477 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09998196
CAS nummer: 2804-49-1