1H,1H,2H,2H,3H,3H,4H,4H-Perfluorodecan-1-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7931-1G PC7931-250MG PC7931-5G
APOSPC7931-1GEA 471 EUR
APOSPC7931-1G APOSPC7931-250MG APOSPC7931-5G
1H,1H,2H,2H,3H,3H,4H,4H-Perfluorodecan-1-ol
1H,1H,2H,2H,3H,3H,4H,4H-Perfluorodecan-1-ol
Formule: C₁₀H₉F₁₃O
Kookpunt: 80 °C (7 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09864675
CAS nummer: 39239-79-7