1-[3-(4-Fluorophenoxy)prop-1-yl]piperazine dihydrochloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7936-1G PC7936-2G PC7936-5G PC7936-10G
APOSPC7936-1GEA 0 EUR
APOSPC7936-1G APOSPC7936-2G APOSPC7936-5G APOSPC7936-10G
1-[3-(4-Fluorophenoxy)prop-1-yl]piperazine dihydrochloride 98%
1-[3-(4-Fluorophenoxy)prop-1-yl]piperazine dihydrochloride
Formule: C₁₃H₁₉FN₂O·2ClH
Smeltpunt: 212…214 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03428570
CAS nummer: 537037-78-8