Methyl 2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)pent-4-enoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC7944-1G PC7944-5G
APOSPC7944-1GEA 345 EUR
APOSPC7944-1G APOSPC7944-5G
Methyl 2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)pent-4-enoate
Methyl 2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)pent-4-enoate
Formule: C₇H₉F₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236694
CAS nummer: 117015-45-9