6-Fluoro-3-iodo-1-methyl-1H-indazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7949-1G PC7949-250MG PC7949-100MG
APOSPC7949-1GEA 335 EUR
APOSPC7949-1G APOSPC7949-250MG APOSPC7949-100MG
6-Fluoro-3-iodo-1-methyl-1H-indazole 95%
6-Fluoro-3-iodo-1-methyl-1H-indazole
Formule: C₈H₆FIN₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD12756569
CAS nummer: 1257535-15-1