1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]propylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3,5-Bis(trifluoromethyl)-α-ethylbenzylamine
PC7959-1G PC7959-250MG
APOSPC7959-1GEA 708 EUR
APOSPC7959-1G APOSPC7959-250MG
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]propylamine 97%
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]propylamine
Formule: C₁₁H₁₁F₆N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07784287
CAS nummer: 685503-45-1